Merck
SAB1405862
Sigma-Aldrich
Anti-GDF10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BMP-3b, BMP3B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月18日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GDF10(2662)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site which is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. Studies in mice suggest that the protein encoded by this gene plays a role in skeletal morphogenesis. (provided by RefSeq)
免疫原
GDF10 (NP_004953, 1 a.a. ~ 478 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHVPARTSPGPGPQLLLLLLPLFLLLLRDVAGSHRAPAWSALPAAADGLQGDRDLQRHPGDAAATLGPSAQDMVAVHMHRLYEKYSRQGARPGGGNTVRSFRARLEVVDQKAVYFFNLTSMQDSEMILTATFHFYSEPPRWPRALEVLCKPRAKNASGRPLPLGPPTRQHLLFRSLSQNTATQGLLRGAMALAPPPRGLWQAKDISPIVKAARRDGELLLSAQLDSEERDPGVPRPSPYAPYILVYANDLAISEPNSVAVTLQRYDPFPAGDPEPRAAPNNSADPRVRRAAQATGPLQDNELPGLDERPPRAHAQHFHKHQLWPSPFRALKPRPGRKDRRKKGQEVFMAASQVLDFDEKTMQKARRKQWDEPRVCSRRYLKVDFADIGWNEWIISPKSFDAYYCAGACEFPMPKIVRPSNHATIQSIVRAVGIIPGIPEPCCVPDKMNSLGVLFLDENRNVVLKVYPNMSVDTCACR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)