Merck
SAB1405556
Sigma-Aldrich
抗CAPS抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CAPS1, MGC126562
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~21 kDa
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAPS(828)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a calcium-binding protein, which may play a role in the regulation of ion transport. A similar protein was first described as a potentially important regulatory protein in the dog thyroid and was termed as R2D5 antigen in rabbit. Alternative splicing of this gene generates two transcript variants. (provided by RefSeq)
免疫原
CAPS (NP_004049.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAVDATMEKLRAQCLSRGASGIQGLARFFRQLDRDGSRSLDADEFRQGLAKLGLVLDQAEAEGVCRKWDRNGSGTLDLEEFLRALRPPMSQAREAVIAAAFAKLDRSGDGVVTVDDLRGVYSGRAHPKVRSGEWTEDEVLRRFLDNFDSSEKDGQVTLAEFQDYYSGVSASMNTDEEFVAMMTSAWQL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)