Merck
SAB1405350
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SP7 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC126598, OSX, osterix
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34.47 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SP7(121340)
詳細
SP7 is a C2H2-type zinc finger transcription factor of the SP gene family and a putative master regulator of bone cell differentiation (Gao et al., 2004 [PubMed 15474293]).[supplied by OMIM
免疫原
SP7 (NP_690599, 87 a.a. ~ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANDYPPFSHSFPGPTGTQDPGLLVPKGHSSSDCLPSVYTSLDMTHPYGSWYKAGIHAGISPGPGNTPTPWWDMH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Circ_0006873 suppresses the osteogenic differentiation of human-derived mesenchymal stem cells through mediating miR-20a/SMURF2 axis in vitro.
Pang, et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunological Scandinavica, 131, 313-324 (2023)