Merck
SAB1405320
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL23A1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp434K0621
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34.14 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL23A1(91522)
関連するカテゴリー
詳細
COL23A1 is a member of the transmembrane collagens, a subfamily of the nonfibrillar collagens that contain a single pass hydrophobic transmembrane domain (Banyard et al., 2003 [PubMed 12644459]).[supplied by OMIM
免疫原
COL23A1 (NP_775736, 338 a.a. ~ 410 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGELGLPGAPGIDGEKGPKGQKGDPGEPGPAGLKGEAGEMGLSGLPGADGLKGEKGESASDSLQESLAQLIVE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)