Merck
SAB1405281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
別名:
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月23日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B10, monoclonal
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPEF2(79925)
免疫原
FLJ23577 (NP_079143, 324 a.a. ~ 422 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)