Merck
SAB1405235
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL22RA1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CRF2-9, IL22R, IL22R1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL22RA1(58985)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the class II cytokine receptor family, and has been shown to be a receptor for interleukin 22 (IL22). IL22 receptor is a protein complex that consists of this protein and interleukin 10 receptor, beta (IL10BR/CRFB4), a subunit also shared by the receptor complex for interleukin 10 (IL10). This gene and interleukin 28 receptor, alpha (IL28RA) form a cytokine receptor gene cluster in the chromosomal region 1p36. (provided by RefSeq)
免疫原
IL22RA1 (NP_067081, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRTLLTILTVGSLAAHAPEDPSDLLQHVKFQSSNFENILTWDSGPEGTPDTVYSIEYKTYGERDWVAKKGCQRITRKSCNLTVETGNLTELYYARVTAVSAGGRSATKMT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)