Merck
SAB1405162
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCP1A antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ21691, HSA275986, Nbla00360, SMAD4IP1, SMIF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCP1A(55802)
詳細
Decapping is a key step in general and regulated mRNA decay. The protein encoded by this gene is a decapping enzyme. This protein and another decapping enzyme form a decapping complex, which interacts with the nonsense-mediated decay factor hUpf1 and may be recruited to mRNAs containing premature termination codons. This protein also participates in the TGF-beta signaling pathway. (provided by RefSeq)
免疫原
DCP1A (NP_060873, 186 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STQLSNLGSTETLEEMPSGSQDKSAPSGHKHLTVEELFGTSLPKEQPAVVGLDSEEMERLPGDASQKEPNSFLPFPFEQLGGAPQSETLGVPSAAHHSVQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)