Merck
SAB1405157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASF1B antibody produced in mouse
clone 1B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CIA-II, FLJ10604
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~48.33 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASF1B(55723)
詳細
This gene encodes a member of the H3/H4 family of histone chaperone proteins and is similar to the anti-silencing function-1 gene in yeast. The encoded protein is the substrate of the tousled-like kinase family of cell cycle-regulated kinases, and may play a key role in modulating the nucleosome structure of chromatin by ensuring a constant supply of histones at sites of nucleosome assembly. (provided by RefSeq)
免疫原
ASF1B (AAH36521, 1 a.a. ~ 202 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKVSVLNVAVLENPSPFHSPFRFEISFECSEALADDLEWKIIYVGSAESEEFGQILDSVLVGPVPAGRHMFVFQADAPNPSLIPETDAVGVTVVLITCTYHGQEFIRVGYYVNNEYLNPELRENPPMKPDFSQLQRNILASNPRVTRFHINWDNNMDRLEAIETQDPSLGCGLPLNCTPIKGLGLPGCIPGLLPENSMDCI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)