Merck
SAB1405086
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFDP3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CT30, E2F-like, HCA661, MGC161639
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TFDP3(51270)
詳細
TFDP3 is a member of the DP family of proteins, which form heterodimers with E2F proteins (see E2F1; MIM 189971) and regulate transcription (Qiao et al., 2007 [PubMed 17062573]).[supplied by OMIM
免疫原
TFDP3 (NP_057605, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQRPAASNIPVVGSPNPPSTHFASQNQHSYSSPPWAGQHNRKGEKNGMGLCRLSMKVWETVQRKGTTSCQEVVGELVAKFRAASNHASPNESAYDVKNI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)