Merck
SAB1404962
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNMBP antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA1010, TUBA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNMBP(23268)
詳細
DNMBP belongs to the DBL (MIM 311030) family of guanine nucleotide exchange factors and plays a role in the regulation of cell junctions (Otani et al., 2006 [PubMed 17015620]).[supplied by OMIM
免疫原
DNMBP (AAH41628, 491 a.a. ~ 590 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKKPFERKTIDRQSARKPLLGLPSYMLQSEELRASLLARYPPEKLFQAERNFNAAQDLDVSLLEGDLVGVIKKKDPMGSQNRWLIDNGVTKGFVYSSFLK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)