Merck
SAB1404960
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNF1LK2 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp434K1115, KIAA0781, LOH11CR1I, SNF1LK2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIK2(23235)
免疫原
SIK2 (NP_056006, 467 a.a. ~ 576 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AHAFEAFQSTRSGQRRHTLSEVTNQLVVMPGAGKIFSMNDSPSLDSVDSEYDMGSVQRDLNFLEDNPSLKDIMLANQPSPRMTSPFISLRPTNPAMQALSSQKREVHNRS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)