Merck
SAB1404886
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LILRA2 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CD85H, ILT1, LIR-7, LIR7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~77.37 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LILRA2(11027)
詳細
Leukocyte Ig-like receptors (LIRs) are a family of immunoreceptors expressed predominantly on monocytes and B cells and at lower levels on dendritic cells and natural killer (NK) cells. All LIRs in subfamily B have an inhibitory function (see, e.g., LILRB1, MIM 604811). LIRs in subfamily A, with short cytoplasmic domains lacking an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and with transmembrane regions containing a charged arginine residue, may initiate stimulatory cascades. One member of subfamily A (LILRA3; MIM 604818) lacks a transmembrane region and is presumed to be a soluble receptor.[supplied by OMIM
免疫原
LILRA2 (AAH27916, 1 a.a. ~ 466 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTPILTVLICLGLSLGPRTHVQAGHLPKPTLWAEPGSVIIQGSPVTLRCQGSLQAEEYHLYRENKSASWVRRIQEPGKNGQFPIPSIAREHAGRYHCQYYSHNHSSEYSDPLELVVTGAYGKPTLSALPSPVVTLGGNVTLQCVSQVAFDGFILCKEGEDEHPQRLNSHSHARGWSWAIFSVGPVSPSRRWSYRCYAYDSNSPYVWSLPSDLLELLVPGVSKKPSLSVQPGPMVAPGESLTLQCVSDVGYDRFVLYKEGERDFLQRPGWQPQAGLSQANFTLGPVSPSHGGQYRCYSAHNLSSEWSAPSDPLDILITGQFYDRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMGPVTSAHVGTYRCYSSLSSNPYLLSLPSDPLELVVSASLGQHPQDYTVENLIRMGVAGLVLVVLGILLFEAQHSQRSLQDAAGR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)