SAB1404826
Monoclonal Anti-C1D antibody produced in mouse
clone 4H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC12261, MGC14659, SUNCOR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(4)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~41.62 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C1D(10438)
詳細
The protein encoded by this gene is a DNA binding and apoptosis-inducing protein and is localized in the nucleus. It is also a Rac3-interacting protein which acts as a corepressor for the thyroid hormone receptor. This protein is thought to regulate TRAX/Translin complex formation. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
C1D (AAH16284, 1 a.a. ~ 141 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGEEINEDYPVEIHEYLSAFENSIGAVDEMLKTMMSVSRNELLQKLDPLEQAKVDLVSAYTLNSMFWVYLATQGVNPKEHPVKQELERIRVYMNRVKEITDKKKAGKLDRGAASRFVKNALWEPKSKNASKVANKGKSKS
Sequence
MAGEEINEDYPVEIHEYLSAFENSIGAVDEMLKTMMSVSRNELLQKLDPLEQAKVDLVSAYTLNSMFWVYLATQGVNPKEHPVKQELERIRVYMNRVKEITDKKKAGKLDRGAASRFVKNALWEPKSKNASKVANKGKSKS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ