抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E8, monoclonal
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SETDB1(9869)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a histone methyltransferase. The encoded enzyme catalyzes the reaction of S-adenosyl-L-methionine and histone L-lysine to produce S-adenosyl-L-homocysteine and histone N(6)-methyl-L-lysine. The encoded protein likely functions in transcriptional repression. Alternatively spliced transcript variants have been described
免疫原
SETDB1 (NP_036564, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SSLPGCIGLDAATATVESEEIAELQQAVVEELGISMEELRHFIDEELEKMDCVQQRKKQLAELETWVIQKESEVAHVDQLFDDASRAVTNCESLVKDFY
Sequence
SSLPGCIGLDAATATVESEEIAELQQAVVEELGISMEELRHFIDEELEKMDCVQQRKKQLAELETWVIQKESEVAHVDQLFDDASRAVTNCESLVKDFY
物理的形状
透明溶液
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1