Merck
SAB1404706
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK2 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1, TAO1, TAO2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAOK2(9344)
免疫原
TAOK2 (AAH51798, 831 a.a. ~ 930 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELQCRQYKRKMLLARHSLDQDLLREDLNKKQTQKDLECALLLRQHEATRELELRQLQAVQRTRAELTRLQHQTELGNQLEYNKRREQELRQKHAAQVRQQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)