SAB1404599
Monoclonal Anti-TCAP antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CMD1N, LGMD2G, T-cap, TELE, telethonin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.48 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCAP(8557)
詳細
Sarcomere assembly is regulated by the muscle protein titin. Titin is a giant elastic protein with kinase activity that extends half the length of a sarcomere. It serves as a scaffold to which myofibrils and other muscle related proteins are attached. This gene encodes a protein found in striated and cardiac muscle that binds to the titin Z1-Z2 domains and is a substrate of titin kinase, interactions thought to be critical to sarcomere assembly. Mutations in this gene are associated with limb-girdle muscular dystrophy type 2G. (provided by RefSeq)
免疫原
TCAP (AAH13330, 1 a.a. ~ 167 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQGQCQVLVQRSPWLMMRMGIHGRGLQEYQLPYQRVLPLPIFTPAKMGATKEEREDTPIQLQELLALETALGGQCVDRQEVAEITKQLPPVVPVSKPGALRRSLSRSMSQEAQRG
Sequence
MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQGQCQVLVQRSPWLMMRMGIHGRGLQEYQLPYQRVLPLPIFTPAKMGATKEEREDTPIQLQELLALETALGGQCVDRQEVAEITKQLPPVVPVSKPGALRRSLSRSMSQEAQRG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ