Merck
SAB1404481
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNNT3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H4, ascites fluid
別名:
AMCD2B, DA2B, DKFZp779M2348, FSSV
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H4, monoclonal
分子量
antigen ~36.89 kDa
交差性
human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNNT3(7140)
免疫原
TNNT3 (NP_006748, 161 a.a. ~ 258 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ADQKRGKKQTAREMKKKILAERRKPLNIDHLGEDKLRDKAKELWETLHQLEIDKFEFGEKLKRQKYDITTLRSRIDQAQKHSKKAGTPAKGKVGGRWK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)