Merck
SAB1404451
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF2 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FJHN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月12日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1306をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月12日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1306をお試しください
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.9 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HNF1B(6928)
詳細
This gene encodes a member of the homeodomain-containing superfamily of transcription factors. The protein binds to DNA as either a homodimer, or a heterodimer with the related protein hepatocyte nuclear factor 1-alpha. The gene has been shown to function in nephron development, and regulates development of the embryonic pancreas. Mutations in this gene result in renal cysts and diabetes syndrome and noninsulin-dependent diabetes mellitus, and expression of this gene is altered in some types of cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
免疫原
TCF2 (NP_000449, 29 a.a. ~ 118 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ALEELLPSPNFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYDTPPILKELQALNTEEAAEQRAEVDRMLSEDP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)