SAB1404448
Monoclonal Anti-TCEB3 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ38760, FLJ42849, SIII, TCEB3A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCEB3(6924)
詳細
This gene encodes the protein elongin A, which is a subunit of the transcription factor B (SIII) complex. The SIII complex is composed of elongins A/A2, B and C. It activates elongation by RNA polymerase II by suppressing transient pausing of the polymerase at many sites within transcription units. Elongin A functions as the transcriptionally active component of the SIII complex, whereas elongins B and C are regulatory subunits. Elongin A2 is specifically expressed in the testis, and capable of forming a stable complex with elongins B and C. The von Hippel-Lindau tumor suppressor protein binds to elongins B and C, and thereby inhibits transcription elongation. (provided by RefSeq)
免疫原
TCEB3 (NP_003189, 81 a.a. ~ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NAEPDEQDFEKSNSRKRPRDALQKEEEMEGDYQETWKATGSRSYSPDHRQKKHRKLSELERPHKVSHGHERRDERKRCHRMSPTYSSDPESSDYGHVQSPPSCTSPHQMY
Sequence
NAEPDEQDFEKSNSRKRPRDALQKEEEMEGDYQETWKATGSRSYSPDHRQKKHRKLSELERPHKVSHGHERRDERKRCHRMSPTYSSDPESSDYGHVQSPPSCTSPHQMY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ