Merck
SAB1404444
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBX2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B2, ascites fluid
別名:
FLJ10169
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B2, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBX2(6909)
詳細
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. This gene product is the human homolog of mouse Tbx2, and shares strong sequence similarity with Drosophila omb protein. Expression studies indicate that this gene may have a potential role in tumorigenesis as an immortalizing agent. Transcript heterogeneity due to alternative polyadenylation has been noted for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
TBX2 (NP_005985, 603 a.a. ~ 702 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSARPRLRFSPYQIPVTIPPSTSLLTTGLASEGSKAAGGNSREPSPLPELALRKVGAPSRGALSPSGSAKEAANELQSIQRLVSGLESQRALSPGRESPK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)