Merck
SAB1404343
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RXRG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, ascites fluid
別名:
NR2B3, RXRC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B2, monoclonal
分子量
antigen ~29.63 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RXRG(6258)
詳細
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the antiproliferative effects of retinoic acid (RA). This receptor forms dimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. This gene is expressed at significantly lower levels in non-small cell lung cancer cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
免疫原
RXRG (-, 1 a.a. ~ 33 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MYGNYSHFMKFPAGYGGCSSPALQLLLSTSLG
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)