Merck
SAB1404225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMS2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HNPCC4, PMS2CL, PMSL2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PMS2(5395)
詳細
This gene is one of the PMS2 gene family members found in clusters on chromosome 7. The product of this gene is involved in DNA mismatch repair. It forms a heterodimer with MLH1 and this complex interacts with other complexes bound to mismatched bases. Mutations in this gene are associated with hereditary nonpolyposis colorectal cancer, Turcot syndrome, and are a cause of supratentorial primitive neuroectodermal tumors. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
PMS2 (NP_000526, 763 a.a. ~ 862 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERAKLISLPTSKNWTFGPQDVDELIFMLSDSPGVMCRPSRVKQMFASRACRKSVMIGTALNTSEMKKLITHMGEMDHPWNCPHGRPTMRHIANLGVISQN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)