SAB1404157
Monoclonal Anti-OPA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ12460, KIAA0567, MGM1, NPG, NTG, largeG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OPA1(4976)
関連するカテゴリー
詳細
This gene product is a nuclear-encoded mitochondrial protein with similarity to dynamin-related GTPases. It is a component of the mitochondrial network. Mutations in this gene have been associated with optic atrophy type 1, which is a dominantly inherited optic neuropathy resulting in progressive loss of visual acuity, leading in many cases to legal blindness. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
OPA1 (NP_056375, 851 a.a. ~ 960 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NHCNLCRRGFYYYQRHFVDSELECNDVVLFWRIQRMLAITANTLRQQLTNTEVRRLEKNVKEVLEDFAEDGEKKIKLLTGKRVQLAEDLKKVREIQEKLDAFIEALHQEK
Sequence
NHCNLCRRGFYYYQRHFVDSELECNDVVLFWRIQRMLAITANTLRQQLTNTEVRRLEKNVKEVLEDFAEDGEKKIKLLTGKRVQLAEDLKKVREIQEKLDAFIEALHQEK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)