Merck
SAB1404134
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NME3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DR-nm23, KIAA0516, NDPK-C, NDPKC, NM23-H3, c371H6.2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
出荷予定日2025年4月29日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.78 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NME3(4832)
免疫原
NME3 (NP_002504.2, 73 a.a. ~ 169 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RERPFYGRLVKYMASGPVVAMVWQGLDVVRTSRALIGATNPADAPPGTIRGDFCIEVGKNLIHGSDSVESARREIALWFRADELLCWEDSAGHWLYE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)