Merck
SAB1404087
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSX1 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HOX7, HYD1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.02 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSX1(4487)
詳細
This gene encodes a member of the muscle segment homeobox gene family. The encoded protein functions as a transcriptional repressor during embryogenesis through interactions with components of the core transcription complex and other homeoproteins. It may also have roles in limb-pattern formation, craniofacial development, particularly odontogenesis, and tumor growth inhibition. Mutations in this gene, which was once known as homeobox 7, have been associated with nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate 5, Witkop syndrome, Wolf-Hirschom syndrome, and autosomoal dominant hypodontia. (provided by RefSeq)
免疫原
MSX1 (NP_002439, 216 a.a. ~ 297 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NRRAKAKRLQEAELEKLKMAAKPMLPPAAFGLSFPLGGPAAVAAAAGASLYGASGPFQRAALPVAPVGLYTAHVGYSMYHLT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)