Merck
SAB1403896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTF3A antibody produced in mouse
clone 3A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AP2, TFIIIA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GTF3A(2971)
詳細
The product of this gene is a zinc finger protein with nine Cis[2]-His[2] zinc finger domains. It functions as an RNA polymerase III transcription factor to induce transcription of the 5S rRNA genes. The protein binds to a 50 bp internal promoter in the 5S genes called the internal control region (ICR), and nucleates formation of a stable preinitiation complex. This complex recruits the TFIIIC and TFIIIB transcription factors and RNA polymerase III to form the complete transcription complex. The protein is thought to be translated using a non-AUG translation initiation site in mammals based on sequence analysis, protein homology, and the size of the purified protein. (provided by RefSeq)
免疫原
GTF3A (NP_002088, 185 a.a. ~ 274 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQQKQYICSFEDCKKTFKKHQQLKIHQCQNTNEPLFKCTQEGCGKHFASPSKLKRHAKAHEGYVCQKGCSFVAKTWTELLKHVRETHKEE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)