SAB1403872
Monoclonal Anti-GLUL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GLNS, GS, PIG43, PIG59
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(7)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLUL(2752)
詳細
Glutamine is a main source of energy and is involved in cell proliferation, inhibition of apoptosis, and cell signaling (Haberle et al., 2005 [PubMed 16267323]). Fetal glutamine requirements are very high and depend largely on active glutamine synthesis and the release of glutamine into the fetal circulation by the placenta. Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2), also called glutamate-ammonia ligase (GLUL), is expressed throughout the body and plays an important role in controlling body pH and in removing ammonia from the circulation. The enzyme clears L-glutamate, the major neurotransmitter in the central nervous system, from neuronal synapses (see references in Clancy et al., 1996 [PubMed 8975719]).[supplied by OMIM
免疫原
GLUL (NP_002056, 274 a.a. ~ 373 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN
Sequence
IEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ