Merck
SAB1403854
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GBX2(2637)
免疫原
GBX2 (NP_001476, 114 a.a. ~ 182 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ASPQHQEAAAARKFAPQPLPGGGNFDKAEALQADAEDGKGFLAKEGSLLAFSAAETVQASLVGAVRGQG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geetika Sahni et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(5), 2001100-2001100 (2021-03-16)
The generation of structurally standardized human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neural embryonic tissues has the potential to model genetic and environmental mediators of early neurodevelopmental defects. Current neural patterning systems have so far focused on directing cell fate specification spatio-temporally