Merck
SAB1403845
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FZD2 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32.05 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FZD2(2535)
詳細
Members of the ′frizzled′ gene family encode 7-transmembrane domain proteins that are receptors for Wnt signaling proteins. The expression of the FZD2 gene appears to be developmentally regulated, with high levels of expression in fetal kidney and lung and in adult colon and ovary. (provided by RefSeq)
免疫原
FZD2 (NP_001457, 192 a.a. ~ 245 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YATLEHPFHCPRVLKVPSYLSYKFLGERDCAAPCEPARPDGSMFFSQEETRFAR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)