Merck
SAB1403705
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSNK1G2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CK1g2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSNK1G2(1455)
免疫原
CSNK1G2 (AAH18699, 315 a.a. ~ 415 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LFDRSGFVFDYEYDWAGKPLPTPIGTVHTDLPSQPQLRDKTQPHSKNQALNSTNGELNADDPTAGHSNAPITAPAEVEVADETKCCCFFKRRKRKSLQRHK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)