Merck
SAB1403501
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ACSVL5, FATP, FATP1, FLJ00336, MGC71751
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.45 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
免疫原
SLC27A1 (NP_940982.1, 44 a.a. ~ 137 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRIVCKTARRDLFGLSVLIRVRLELRRHQRAGHTIPRIFQAVVQRQPERLALVDAGTGECWTFAQLDAYSNAVANLFRQLGFAPGDVVAIFLEG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1