Merck
SAB1403362
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRELD2 antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid
別名:
DKFZp667O055, MGC11256
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B6, monoclonal
分子量
antigen ~36.78 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRELD2(79174)
免疫原
CRELD2 (NP_077300, 162 a.a. ~ 258 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDGSCRCHMGYQGPLCTDCMDGYFSSLRNETHSICTACDESCKTCSGLTNRDCGECEVGWVLDEGACVDVDECAAEPPPCSAAQFCKNANGSYTCEE
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)