Merck
SAB1403357
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C8orf9, DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MTMR9(66036)
詳細
This gene encodes a myotubularin-related protein that is atypical to most other members of the myotubularin-related protein family because it has no dual-specificity phosphatase domain. The encoded protein contains a double-helical motif similar to the SET interaction domain, which is thought to have a role in the control of cell proliferation. In mouse, a protein similar to the encoded protein binds with MTMR7, and together they dephosphorylate phosphatidylinositol 3-phosphate and inositol 1,3-bisphosphate. (provided by RefSeq)
免疫原
MTMR9 (NP_056273, 450 a.a. ~ 549 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQQKTMSLWSWVNQPSELSKFTNPLFEANNLVIWPSVAPQSLPLWEGIFLRWNRSSKYLDEAYEEMVNIIEYNKELQAKVNILRRQLAELETEDGMQESP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)