Merck
SAB1403349
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GREM2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CKTSF1B2, DAND3, PRDC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.59 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GREM2(64388)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the BMP (bone morphogenic protein) antagonist family. Like BMPs, BMP antagonists contain cystine knots and typically form homo- and heterodimers. The CAN (cerberus and dan) subfamily of BMP antagonists, to which this gene belongs, is characterized by a C-terminal cystine knot with an eight-membered ring. The antagonistic effect of the secreted glycosylated protein encoded by this gene is likely due to its direct binding to BMP proteins. As an antagonist of BMP, this gene may play a role in regulating organogenesis, body patterning, and tissue differentiation. (provided by RefSeq)
免疫原
GREM2 (AAH46632.1, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFWKLSLSLFMVAVLVKVAEARKNRPAGAIHSPYKDGSSNNSERWQHQIKEVLASSQEALVVTERKYLKSDWCKTQPLRQTVSEEGCRSRTILNRFCCGQCNSFYIPRHVKKEEESFQSCAFCKPQRVTSVLVELECPGLDPPFRLKKIQKVKQCRCMSVNLSDSDKQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)