SAB1403275
Monoclonal Anti-APTX antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AOA, AOA1, AXA1, EAOH, EOAHA, FHA-HIT, FLJ20157, MGC1072
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.89 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aλ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APTX(54840)
詳細
This gene encodes a member of the histidine triad (HIT) superfamily, some of which have nucleotide-binding and diadenosine polyphosphate hydrolase activities. The encoded protein may play a role in single-stranded DNA repair. Mutations in this gene have been associated with ataxia-ocular apraxia. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene, however, the full length nature of some variants has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
APTX (NP_778241.1, 69 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLRFRLGYHAIPSMSHVHLHVISQDFDSPCLKNKKHWNSFNTEYFLESQAVIEMVQEAGRVTVRDGMPELLKLPLRCHECQQLLPSIPQLKEHLRKHW
Sequence
KLRFRLGYHAIPSMSHVHLHVISQDFDSPCLKNKKHWNSFNTEYFLESQAVIEMVQEAGRVTVRDGMPELLKLPLRCHECQQLLPSIPQLKEHLRKHW
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ