Merck
SAB1403244
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB7A antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp547O146, FBI-1, FBI1, LRF, MGC99631, ZBTB7, ZNF857A, pokemon
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.99 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB7A(51341)
免疫原
ZBTB7A (AAH19108, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPNRRGGVSLPPTPPYPLLCDTHIFSSLFLSLLKGSFLRRQFSYCFYGMVLVPFPSHPPLSLSAPSKCLRIPPLPWGWVTAPRLRSHPSVTGRAVLERKPSVVAERGA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)