Merck
SAB1403117
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KIAA1008 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp667L1817, EXOSC11, FLJ10484, KIAA1008, MGC33035, RP11-342J4.3, RRP44, bA555G22.1, dis3p
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月09日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月09日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.67 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DIS3(22894)
免疫原
KIAA1008 (NP_055768, 861 a.a. ~ 956 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVLIPKYGLEGTVFFEEKDKPNPQLIYDDEIPSLKIEDTVFHVFDKVKVKIMLDSSNLQHQKIRMSLVEPQIPGISIPTDTSNMDLNGPKKKKMKL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)