Merck
SAB1403032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GDA antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CYPIN, GUANASE, KIAA1258, MGC9982, NEDASIN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~76.05 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GDA(9615)
詳細
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the hydrolytic deamination of guanine, producing xanthine and ammonia. It is also known as a cytosolic regulator of PSD-95 postsynaptic targeting. (provided by RefSeq)
免疫原
GDA (AAH53584, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCAAQMPPLAHIFRGTFVHSTWTCPMEVLRDHLLGVSDSGKIVFLEEASQQEKLAKEWCFKPCEIRELSHHEFFMPGLVDTHIHASQYSFAGSSIDLPLLEWLTKYTFPAEHRFQNIDFAEEVYTRVVRRTLKNGTTTACYFATIHTDSSLLLADITDKFGQRAFVGKVCMDLNDTFPEYKETTEESIKETERFVSEMLQKNYSRVKPIVTPRFSLSCSETLMGELGNIAKTRDLHIQSHISENRDEVEAVKNLYPSYKNYTSVYDKNNLLTNKTVMAHGCYLSAEELNVFHERGASIAHCPNSNLSLSSGFLNVLEVLKHEVKIGLGTDVAGGYSYSMLDAIRRAVMVSNILLINKVNEKSLTLKEVFRLATLGGSQALGLDGEIGNFEVGKEFDAILINPKASDSPIDLFYGDFFGDISEAVIQKFLYLGDDRNIEEVYVGGKQVVPFSSSV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)