SAB1402995
Monoclonal Anti-KCNK5 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ11035, K2p5.1, TASK-2, TASK2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~81 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNK5(8645)
詳細
This gene encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The message for this gene is mainly expressed in the cortical distal tubules and collecting ducts of the kidney. The protein is highly sensitive to external pH and this, in combination with its expression pattern, suggests it may play an important role in renal potassium transport. (provided by RefSeq)
免疫原
KCNK5 (AAH60793, 1 a.a. ~ 499 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVDRGPLLTSAIIFYLAIGAAIFEVLEEPHWKEAKKNYYTQKLHLLKEFPCLGQEGLDKILEVVSDAAGQGVAITGNQTFNNWNWPNAMIFAATVITTIGYGNVAPKTPAGRLFCVFYGLFGVPLCLTWISALGKFFGGRAKRLGQFLTKRGVSLRKAQITCTVIFIVWGVLVHLVIPPFVFMVTEGWNYIEGLYYSFITISTIGFGDFVAGVNPSANYHALYRYFVELWIYLGLAWLSLFVNWKVSMFVEVHKAIKKRRRRRKESFESSPHSRKALQVKGSTASKDVNIFSFLSKKEETYNDLIKQIGKKAMKTSGGGETGPGPGLGPQGGGLPALPPSLVPLVVYSKNRVPTLEEVSQTLRSKGHVSRSPDEEAVARAPEDSSPAPEVFMNQLDRISEECEPWDAQDYHPLIFQDASITFVNTEAGLSDEETSKSSLEDNLAGEESPQQGAEAKAPLNMGEFPSSSESTFTSTESELSVPYEQLMNEYNKANSPKGT
Sequence
MVDRGPLLTSAIIFYLAIGAAIFEVLEEPHWKEAKKNYYTQKLHLLKEFPCLGQEGLDKILEVVSDAAGQGVAITGNQTFNNWNWPNAMIFAATVITTIGYGNVAPKTPAGRLFCVFYGLFGVPLCLTWISALGKFFGGRAKRLGQFLTKRGVSLRKAQITCTVIFIVWGVLVHLVIPPFVFMVTEGWNYIEGLYYSFITISTIGFGDFVAGVNPSANYHALYRYFVELWIYLGLAWLSLFVNWKVSMFVEVHKAIKKRRRRRKESFESSPHSRKALQVKGSTASKDVNIFSFLSKKEETYNDLIKQIGKKAMKTSGGGETGPGPGLGPQGGGLPALPPSLVPLVVYSKNRVPTLEEVSQTLRSKGHVSRSPDEEAVARAPEDSSPAPEVFMNQLDRISEECEPWDAQDYHPLIFQDASITFVNTEAGLSDEETSKSSLEDNLAGEESPQQGAEAKAPLNMGEFPSSSESTFTSTESELSVPYEQLMNEYNKANSPKGT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ