SAB1402891
Monoclonal Anti-RBMY1A1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC181956, RBM1, RBM2, RBMY, YRRM1, YRRM2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月02日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月02日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBMY1A1(5940)
詳細
This gene encodes a protein containing an RNA-binding motif in the N-terminus and four SRGY (serine, arginine, glycine, tyrosine) boxes in the C-terminus. Multiple copies of this gene are found in the AZFb azoospermia factor region of chromosome Y and the encoded protein is thought to be involved in spermatogenesis. Most copies of this locus are pseudogenes, although six highly similar copies have full-length ORFs and are considered functional. Four functional copies of this gene are found within inverted repeat IR2; two functional copies of this gene are found in palindrome P3, along with two copies of PTPN13-like, Y-linked. (provided by RefSeq)
免疫原
RBMY1A1 (NP_001007527.1, 257 a.a. ~ 356 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YGTSHGAPPARGPRMSYGGSTCHAYSNTRDRYGRSWESYSSCGDFHYCDREHVCRKDQRNPPSLGRVLPDPREACGSSSYVASIVDGGESRSEKGDSSRY
Sequence
YGTSHGAPPARGPRMSYGGSTCHAYSNTRDRYGRSWESYSSCGDFHYCDREHVCRKDQRNPPSLGRVLPDPREACGSSSYVASIVDGGESRSEKGDSSRY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ