Merck
SAB1402867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDYN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC26418, PENKB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~31.61 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDYN(5173)
詳細
The protein encoded by this gene is a preproprotein that is proteolytically processed to form the secreted opioid peptides beta-neoendorphin, dynorphin, leu-enkephalin, rimorphin, and leumorphin. These peptides are ligands for the kappa-type of opioid receptor. Dynorphin is involved in modulating responses to several psychoactive substances, including cocaine. (provided by RefSeq)
免疫原
PDYN (NP_077722.1, 205 a.a. ~ 254 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KRYGGFLRRIRPKLKWDNQKRYGGFLRRQFKVVTRSQEDPNAYSGELFDA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)