Merck
SAB1402858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NINJ1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, ascites fluid
別名:
NIN1, NINJURIN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G5, monoclonal
分子量
antigen ~33.37 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NINJ1(4814)
詳細
The ninjurin protein is upregulated after nerve injury both in dorsal root ganglion neurons and in Schwann cells (Araki and Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). It demonstrates properties of a homophilic adhesion molecule and promotes neurite outgrowth from primary cultured dorsal root ganglion neurons.[supplied by OMIM
免疫原
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 66 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKA
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)