Merck
SAB1402835
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LDHC antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CT32, LDH3, LDHX, MGC111073
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LDHC(3948)
関連するカテゴリー
詳細
Lactate dehydrogenase C catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. LDHC is testis-specific and belongs to the lactate dehydrogenase family. Two transcript variants have been detected which differ in the 5′ untranslated region. (provided by RefSeq)
免疫原
LDHC (NP_002292.1, 71 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FFSTSKITSGKDYSVSANSRIVIVTAGARQQEGETRLALVQRNVAIMKSIIPAIVHYSPDCKILVVSNPVDILTYIVWKISGLPVTRVIG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maitham A Khajah et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 747001-747001 (2021-11-09)
Background: Lactate dehydrogenase (LDH) plays an important role in cancer pathogenesis and enhanced expression/activity of this enzyme has been correlated with poor prognosis. In this study we determined the expression profile of LDH-A and B in normal as well as