Merck
SAB1402762
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF5A antibody produced in mouse
clone 8C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EIF-5A, EIF5A1, MGC104255, MGC99547, eIF5AI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8C1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF5A(1984)
免疫原
EIF5A (NP_001961.1, 1 a.a. ~ 154 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADDLDFETGDAGASATFPMQCSALRKNGFVVLKGRPCKIVEMSTSKTGKHGHAKVHLVGIDIFTGKKYEDICPSTHNMDVPNIKRNDFQLIGIQDGYLSLLQDSGEVREDLRLPEGDLGKEIEQKYDCGEEILITVLSAMTEEAAVAIKAMAK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eva Martin-Solana et al.
Neurobiology of disease, 195, 106488-106488 (2024-04-03)
Given their highly polarized morphology and functional singularity, neurons require precise spatial and temporal control of protein synthesis. Alterations in protein translation have been implicated in the development and progression of a wide range of neurological and neurodegenerative disorders, including