Merck
SAB1402733
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL9A3 antibody produced in mouse
clone 2B5, ascites fluid
別名:
DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B5, monoclonal
分子量
antigen ~32.6 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL9A3(1299)
詳細
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia. (provided by RefSeq)
免疫原
COL9A3 (NP_001844, 280 a.a. ~ 338 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLGRPGPKGTPGVAGPSGEPGMPGKDGQNGVPGLDGQKGEAGRNGAPGEKGPNGLPGL
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)