Merck
SAB1402658
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHACTR3 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C20orf101, H17739, MGC117178, SCAPIN1, SCAPININ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月17日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.79 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The protein encoded by this gene is associated with the nuclear scaffold in proliferating cells. It was found to bind to the catalytic subunit of protein phosphatase-1 (PP1) and inhibit PP1 activity, suggesting that this protein may function as a regulatory subunit of PP1. Alternative splicing at this locus results in several transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
PHACTR3 (NP_542403.1, 92 a.a. ~ 179 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSALEKKMAGRQGREELIKKGLLEMMEQDAESKTCNPDGGPRSVQSEPPTPKSETLTSEDAQPGSPLATGTDQVSLDKPLSSAAHLDD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)