Merck
SAB1402630
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ILKAP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp434J2031, FLJ10181, MGC4846, PP2C-DELTA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ILKAP(80895)
詳細
The protein encoded by this gene is a protein serine/threonine phosphatase of the PP2C family. This protein can interact with integrin-linked kinase (ILK/ILK1), a regulator of integrin mediated signaling, and regulate the kinase activity of ILK. Through the interaction with ILK, this protein may selectively affect the signaling process of ILK-mediated glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3beta), and thus participate in Wnt signaling pathway. (provided by RefSeq)
免疫原
ILKAP (NP_110395, 293 a.a. ~ 392 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDGQYKRCGVTSVPDIRRCQLTPNDRFILLACDGLFKVFTPEEAVNFILSCLEDEKIQTREGKSAADARYEAACNRLANKAVQRGSADNVTVMVVRIGH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)