Merck
SAB1402604
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NXF2 antibody produced in mouse
clone 4G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20416, TAPL-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34.25 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NXF2(56001)
詳細
This gene is one of a family of nuclear RNA export factor genes. It encodes a protein that is involved in mRNA export, is located in the nucleoplasm, and is associated with the nuclear envelope. Alternative splicing seems to be a common mechanism in this gene family. Two variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
NXF2 (AAH15020.1, 95 a.a. ~ 168 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DEIRITTWRNRKPPERKMSQNTQDGYTRNWFKVTIPYGIKYDKAWLMNSIQSHCSDRFTPVDFHYVRNRACFFV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)