SAB1402593
Monoclonal Anti-PXK, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20335, MONaKA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PXK(54899)
詳細
PXK binds to the Na,K-ATPase beta-1 (ATP1B1; MIM 182330) and beta-3 (ATP1B3; MIM 601867) subunits and modulates both Na,K-ATPase enzymatic and ion pump activities (Mao et al., 2005 [PubMed 16135750]).[supplied by OMIM
免疫原
PXK (AAH14479.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDSVPVDSFPPAPSMAVVAVLESTLSCEACKNGMPTISRLLQMPLFSDVLLTTSEKPQFKIPTKLKEALRIAKECIEKRLIEEQKQIHQHRRLTRAQSHH
Sequence
PDSVPVDSFPPAPSMAVVAVLESTLSCEACKNGMPTISRLLQMPLFSDVLLTTSEKPQFKIPTKLKEALRIAKECIEKRLIEEQKQIHQHRRLTRAQSHH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)