Merck
SAB1402581
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANGPT4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AGP4, ANG-3, ANG4, MGC138181, MGC138183
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.68 kDa
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANGPT4(51378)
関連するカテゴリー
詳細
Angiopoietins are proteins with important roles in vascular development and angiogenesis. All angiopoietins bind with similar affinity to an endothelial cell-specific tyrosine-protein kinase receptor. The mechanism by which they contribute to angiogenesis is thought to involve regulation of endothelial cell interactions with supporting perivascular cells. The protein encoded by this gene functions as an agonist and is an angiopoietin. (provided by RefSeq)
免疫原
ANGPT4 (NP_057069, 25 a.a. ~ 111 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TRQEADRGCETLVVQHGHCSYTFLLPKSEPCPPGPEVSRDSNTLQRESLANPLHLGKLPTQQVKQLEQALQNNTQWLKKLERAIKTI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)